Merck
GF53022541
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g, 99.999%
別名:
FE236010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
powder (atomized)
メーカー/製品名
Goodfellow 530-225-41
重量
500 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)