Merck
GF52848131
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 1000 × 1000 mm, ohms/square 700
別名:
ES301910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 528-481-31
サイズ
1000 × 1000 mm
厚さ
0.036 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)