Merck
GF50896558
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 4.5 mm, size 300 × 300 mm, clear
別名:
CV313045
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 508-965-58
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
4.5 mm
clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)