Merck
GF50752885
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU045840
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 507-528-85
L
100 mm
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。