Merck
GF48982281
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm
別名:
SI617975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 489-822-81
L
200 mm
直径
10.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)