Merck
GF48443553
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
別名:
FE820250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 484-435-53
L
2 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm