Merck
GF48185758
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
別名:
FE080500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 481-857-58
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.5 mm