Merck
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
別名:
SI616300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
形状
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 477-096-81
重量
200 g
公称顆粒サイズ
3 mm