Merck
GF47184554
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
powder, 500g, 420micron max. particle size, 180micron min. particle size
別名:
CU066010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 471-845-54
重量
500 g
部分最大サイズ
420 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)