Merck
GF46655826
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
100mm rod, 5.0mm diameter
別名:
AL187910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 466-558-26
L ×直径
100 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)