Merck
GF45030260
スズ
foil, 25x25mm, thickness 0.75mm, as rolled, 99.99+%
別名:
スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 450-302-60
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N