Merck
GF43873320
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm
別名:
NI197750
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 438-733-20
L
100 mm
外径
9.55 mm
壁厚
0.275 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)