Merck
GF42833796
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 20mm, L 500 mm, wall thickness 2 mm
別名:
ME307200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 428-337-96
L
500 mm
壁厚
2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)