Merck
GF42789370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 5 m, coil width 25.4 mm
別名:
NI050237
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 427-893-70
L
5 m
コイル幅
25.4 mm
厚さ
0.10 mm