Merck
GF41553491
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper annealed
別名:
W 055200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 415-534-91
L
100 m
直径
0.05 mm