Merck
GF39788454
アルミニウム-マグネシウム合金、Al97Mg3
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, as rolled
別名:
AL010240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 397-884-54
サイズ×厚み
5 m × 0.1 mm