Merck
GF39545017
ステンレススチール - AISI 321合金、FeCr18Ni9Ti
100mm tube, 10.0mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 7mm inside diameter, annealed
別名:
FE217610
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 395-450-17
L ×壁厚
100 mm × 1.5 mm
外径 × 内径
10.0 mm × 7 mm