Merck
GF38892066
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.99%
別名:
CU516010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 388-920-66
重量
200 g
部分最大サイズ
45 μm