Merck
GF38214187
モリブデン
tube, 100mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.7mm, wall thickness 0.15mm, 99.9%
別名:
モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 382-141-87
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
L ×壁厚
100 mm × 0.15 mm
外径 × 内径
1.0 mm × 0.7 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N