Merck
GF38081426
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
SI617080
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 380-814-26
L
500 mm
外径
5.0 mm
壁厚
1.0 mm