Merck
GF37946852
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 1mm diameter, as drawn
別名:
PB035140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 379-468-52
L ×直径
10 m × 1 mm