Merck
GF37335348
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
別名:
NI100300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 373-353-48
L × W ×厚み
2 m × 38 mm × 0.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)