Merck
GF36724754
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 100 mm, natural
別名:
ME317938
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 367-247-54
L
100 mm
直径
38 mm
natural
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.