Merck
GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
別名:
PB506101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 337-291-16
重量
50 g
塊最大サイズ
6 mm