Merck
GF33224431
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, annealed
別名:
NI150300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 332-244-31
サイズ×厚み
6 mm × 0.25 mm