Merck
GF32180149
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm, condition mirror polished on both sides
別名:
AL230751
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 321-801-49
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.5 mm