Merck
GF32021424
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 46mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
別名:
FA140275
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 320-214-24
L × W ×厚み
2 m × 46 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)