Merck
GF31335397
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, natural
別名:
ME313410
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 313-353-97
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
10 mm
natural
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)