Merck
GF30574919
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
別名:
AU055170
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 305-749-19
L
0.1 m
直径
1.0 mm