Merck
GF29255025
Invar® - 膨張制御合金、Fe64Ni36
foil, 100 x 100mm, 1.5mm thickness, annealed
別名:
FE020450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 292-550-25
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Invarは、Aperam Alloys Imphyの商標として登録されています。
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)