Merck
GF28870825
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
別名:
PP301100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 288-708-25
L
5 m
厚さ
0.01 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3