Merck
GF28702650
窒化ホウ素
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
別名:
B 603175
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 287-026-50
直径
20 mm
20 mm
厚さ
1.0 mm