Merck
GF28669944
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
rod, 100mm x 8mm diameter, annealed
別名:
CU047920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 286-699-44
L ×直径
100 mm × 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)