Merck
GF28440851
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
foil, 0.5m coil, 0.5mm thickness, annealed
別名:
NI110450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 284-408-51
サイズ×厚み
0.5 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)