Merck
GF28103712
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
別名:
PT285130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 281-037-12
L ×直径
5 m × 0.125 mm