Merck
GF26346337
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, annealed, light tight (lt)
別名:
NI170250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
light tight (lt)
形状
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 263-463-37
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation