Merck
GF24687322
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
100mm rod, 9.0mm diameter
別名:
NI057930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 246-873-22
L ×直径
100 mm × 9.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)