Merck
GF24359564
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness
別名:
NI080250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 243-595-64
直径×厚み
10 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)