Merck
GF23882452
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 4mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
別名:
FE010240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 238-824-52
サイズ×厚み
4 mm × 0.007 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)