Merck
GF23808933
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
別名:
FF210340
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.23
フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 238-089-33
サイズ×厚み
4 mm × 0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)