Merck
GF22639619
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.50mm thickness, as rolled
別名:
NI050320
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 226-396-19
サイズ×厚み
0.5 m × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)