Merck
GF22609335
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
AU055150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 226-093-35
L ×直径
0.05 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF22609335-1EA:
試験成績書(COA)