Merck
GF21808290
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
別名:
AG008710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 218-082-90
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
公称開口部
0.25 mm
サイズ
100 × 100 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)