Merck
GF21049758
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), rod, diam. 25 mm, L 100 mm
別名:
FP327970
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 210-497-58
L
100 mm
直径
25 mm