Merck
GF19599744
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.05m wire, 0.8mm diameter, as drawn
別名:
PT285155
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 195-997-44
L ×直径
0.05 m × 0.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)