Merck
GF18875919
Havar® - 高力非磁性合金、Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 6mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
別名:
CO010270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
foil (disks - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 188-759-19
サイズ×厚み
6 mm × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
Havarは、Precision Metals, Inc. AMETEKまたはその子会社や提携会社の商標として登録されています。
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)