Merck
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
別名:
W 145370
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 188-656-59
L
10 m
直径
0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)