Merck
GF15744494
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), tube, outside diameter 0.37mm, L 10 m, wall thickness 0.15 mm
別名:
FP307003
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 157-444-94
L
10 m
壁厚
0.15 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)