安全性情報
GF14295270
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
別名:
FV331025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 142-952-70
L
0.5 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.025 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
GF14295270-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)