Merck
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
別名:
W 145450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 140-275-21
L
5 m
直径
0.5 mm